Learn More
Invitrogen™ O-Rings for Attofluor™ Cell Chamber
Ersatzteil für den langlebigen und praktischen Deckglashalter zur Überprüfung von Proben lebender Zellen mit aufrechten oder Inversmikroskopen
Marke:  Invitrogen™ O14804
Artikelnummer. 10748863
  • 144.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, IHC-Probenvorbereitung, IHC-Färbung und -Nachweis, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Probenvorbereitung, Immunhistochemie (IHC)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
O-Ring
Bei Raumtemperatur lagern.
Raumtemperatur
Attofluor™
10 Packung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ O-Rings for Attofluor™ Cell Chamber > 10 Stück/Packung