Learn More
Invitrogen™ Nilrot
Zur Verwendung in der Fluoreszenzmikroskopie
Marke: Invitrogen™ N1142
338.96 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
359.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Descripción
Nilrot wird zur Lokalisierung und Quantifizierung von Lipiden verwendet, insbesondere von neutralen Lipidtröpfchen innerhalb von Zellen. Nilrot ist in Wasser und anderen polaren Lösungsmitteln fast nicht fluoreszierend, unterliegt jedoch einer Fluoreszenzverstärkung und großen Absorptions- und Emissions-Blauverschiebungen in unpolaren Umgebungen (∼552/636 nm Anregungs-/Emissionsmaximum in Methanol). Wir empfehlen die Auflösung in hochwertigem, wasserfreiem DMSO oder DMF, um eine Stammkonzentration von bis zu 1 mM zu erreichen.Información de órdenes
Versandbedingung: Raumtemperatur
Especificaciones
25 mg | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Fluoreszenz | |
Fest | |
Nilroter Farbstoff |
Raumtemperatur | |
Zellmembranen & Lipide, Lysosome | |
C20H18N2O2. | |
Rot | |
552/636 nm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.