Learn More
Invitrogen™ NBD-Cholesterin (22-(N-(7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazol-4-yl)Amino)-23,24-Bisnor-5-Cholesterin-3β-Ol)
Fluoreszierendes Analogon
Marke:  Invitrogen™ N1148
722.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11559116
  • 960.00 CHF / 10 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das fluoreszierende Analogon NBD-Cholesterin ist eine umgebungsempfindliche Sonde, die sich in die Membran integriert und zur Untersuchung von Lipidtransportprozessen sowie Interaktionen zwischen Lipiden und Proteinen eignet. Zum Erreichen von bis zu 1 mM Stammkonzentration empfehlen wir die Auflösung in Chloroform (CHCl3) oder Acetonitril (MeCN).
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cholesterin-Analoga
Fest
469/537 nm
10 mg
Invitrogen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2747555 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog NumberN1148
Chargennummer2494855 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/09/2022 Catalog NumberN1148
Chargennummer2406590 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2021 Catalog NumberN1148
Chargennummer2219308 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2020 Catalog NumberN1148
Chargennummer2127293 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2019 Catalog NumberN1148
Name des Produkts
Invitrogen™ NBD-Cholesterin (22-(N-(7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazol-4-yl)Amino)-23,24-Bisnor-5-Cholesterin-3β-Ol) > 10 mg