Learn More
Invitrogen™ MycoFluor™ Mycoplasma Detection Kit
Zur visuellen Identifizierung von Mycoplasma-Infektionen in Zellkulturen
Marke: Invitrogen™ M7006
586.72 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
661.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das MycoFluor™ Mycoplasmanachweis-Kit bietet einen ultraempfindlichen, schnellen und einfachen Fluoreszenzmikroskop-Assay zur visuellen Identifizierung von Mycoplasmainfektionen in Laborzellkulturen. Um Mykoplasma zu erkennen, wird das fluoreszierende MycoFluor Reagenz direkt dem Nährmedium mit oder ohne Zellen zugesetzt und die gefärbte Probe anschließend unter einem Fluoreszenzmikroskop untersucht.
Bioproduktion, Zellanalyse, Zellkultur, Zell-Tracing und -Tracking, Klinische, Kontaminanten- und Verunreinigungs-Qualitätskontrolle, Infektionsdiagnostik, Säugetierzellkultur, Mikrobielles Tracking, Molekulardiagnostik, Mykoplasmennachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Flüssig | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Raumtemperatur |
Fluoreszent | |
Mykoplasmennachweis | |
100 Tests |