Learn More
Invitrogen™ MUP (4-Methylumbelliferyl Phosphate, Free Acid)
MUP ist ein fluoreszierendes Substrat für alkalische Phosphatasen
Marke:  Invitrogen™ M6491
213.56 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
240.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10013142
  • 292.00 CHF / 1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die alkalische Phosphatase-vermittelte Hydrolyse ihres Phosphatsubstituenten ergibt das blau fluoreszierende 4-Methylumbelliferyl (Anregung/Emission bei ca. 386/448 nm).
Alkali-Phosphatase-Assays, Biochemische Toxikologie-Assays, Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Zelluläre Toxikologie-Assays, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, High-Content-Screening (HCS), Phosphatase-Aktivität, Phosphatase-Aktivitäts-Assays, Biologie der Phosphatasen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporter-Assays, Identifikation und Validierung von Ziel- und Leitstrukturen, Zielstruktur-basierte ADME/Tox-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Pulver
Phosphatasesubstrat
Alkalische Phosphatase
Fluorometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Raumtemperatur
Fluoreszent
1 g
Chemisches Substrat
360⁄449
MUP (4-Methylumbelliferylphosphat)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ MUP (4-Methylumbelliferyl Phosphate, Free Acid) > 1 g