Learn More
Invitrogen™ Measure-IT™ Thiol Assay Kit
Ermöglicht eine einfache und genaue Quantifizierung von Thiol
Marke: Invitrogen™ M30550
1117.20 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Linearer Bereich von 0,05 – 5 μM Thiol, wodurch er bis zu 400 Mal empfindlicher ist als kolorimetrische Methoden auf der Basis von Ellmans Reagenz
- Der Assay wird bei Raumtemperatur durchgeführt; das maximale Fluoreszenzsignal wird in 5 Minuten erreicht und ist mindestens 1 Stunde lang stabil
Biochemische Toxikologie-Assays, Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Arzneimittelforschung und -entwicklung, zielbasierte ADME/Tox-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Thiol-Assay-Kit | |
1 kit |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.