Learn More
Invitrogen™ Mag-Fura-2, AM, cell permeant
Intrazellulärer Magnesiumindikator, der ratiometrisch und UV-Licht-anregbar ist
Marke: Invitrogen™ M1291
Beschreibung
- Acetoxymethyl-(AM)-Esterform
- Nützlich für die nichtinvasive intrazelluläre Ladung
Calcium-Detektion, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung, Magnesium-Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur

Spezifikation
Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen. | |
Cell Viability and Proliferation | |
Magnesium Indicator | |
1 mg |
Fluoreszent | |
Fluorescence Microscope, Microphotometer, Flow Cytometer | |
Fluorescent Dye-Based | |
Raumtemperatur |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.