Learn More
Invitrogen™ ImaGene Red™ C12RG lacZ Gene Expression Kit
Substrate, die innerhalb der Zelle in fluoreszierende Produkte gespalten werden
Marke: Invitrogen™ I2906
968.24 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
1092.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das ImaGene Red™ lacZ-Genexpressions-Kit enthält ein Fluorescein-basiertes Galactosidase-Substrat, das kovalent modifiziert wurde, um einen 12-Kohlenstoff-lipophilen Anteil, C12RG, aufzunehmen. In der Zelle werden die Substrate durch β-Balactosidase gespalten, wodurch ein fluoreszierendes Produkt entsteht, das von den Zellen gut gehalten wird, wahrscheinlich durch Integrierung des lipophilen Schwanzes in die Zellmembran. Neben C12RG enthalten die Kits auch das breite Spektrum an β-Galactosidase-Inhibitor, PETG und Chloroquin-Diphosphat für die Hemmung der säurehaltigen Hydrolyse des Substrats.
Beta-Galactosidase-Assays, Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, Enzym- und Proteinaktivitätsassays, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporter-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
System für β-Galactosidase-Reportergen-Assay | |
β-Gal (lacZ) Assay | |
Raumtemperatur | |
Beta-Gal-Substrat | |
Beta-Galactosidase | |
DetectaGene |
Fluoreszent | |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
C12RG | |
Chemisches Substrat | |
Kit | |
1 kit |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.