Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ FX Signalverstärker
Zum direkten Auftragen auf Objektträger oder Deckgläser mit fixierten und permeabilisierten Zell- oder Gewebeproben vor dem Anfärben mit fluoreszierenden Sonden.
Marke:  Invitrogen™ I36933
227.15 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11584896
  • 244.00 CHF / 10 Milliliter
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Einsatz von Image-iT FX Signalverstärker beseitigt weitgehend die unspezifische Fluoreszenz (Hintergrund), die oft bei Verwendung fluoreszierender Konjugate von Streptavidin, Ziege-anti-Maus- oder Ziege-anti-Kaninchen-IgG entsteht.
  • Einfaches Protokoll — Verstärker liegt als gebrauchsfertige Lösung in Tropfflasche vor
  • Effektiv mit vielen fluoreszierenden Markern
  • Kostengünstig—Menge ausreichend für 50 Standarddeckgläser
  • Kompatibel mit den anderen Blockierungsschritten des Immunfärbeprotokolls
  • Reduzieren Sie unspezifische Bindungen von Farbstoffen an Gewebeproben
Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Epitop-Demaskierung, Blockierung und Fluoreszenzlöschung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
FX-Signalverstärker
Signalverstärker
Image-iT™
10 ml
Raumtemperatur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2896700 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2024 Catalog NumberI36933
Chargennummer2795285 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2023 Catalog NumberI36933
Chargennummer2622403 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2023 Catalog NumberI36933
Chargennummer2506074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2022 Catalog NumberI36933
Chargennummer2421200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2021 Catalog NumberI36933
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Image-iT™ FX Signalverstärker > 10 ml