Learn More
Invitrogen™ SlowFade™ Gold Eindeckmittel mit DAPI
Schützt Fluoreszenzfarbstoffe vor Verblassung (Photobleichung) während Fluoreszenzmikroskopie-Experimenten
120.00 CHF - 560.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Die Lagerung bei Raumtemperatur wird empfohlen, kann aber auch gefroren (-5 bis -30 °C) gelagert werden. Vor Licht schützen. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikroskop |
Produktlinie | SlowFade™ |
Produkttyp | Eindeckmittel |
Lösungstyp | Eindecklösung |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11520686
![]() |
Invitrogen™
S36939 |
5 × 2 ml |
560.00 CHF
10 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15457351
![]() |
Invitrogen™
S36942 |
2 ml |
120.00 CHF
2 Milliliter |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11510686
![]() |
Invitrogen™
S36938 |
10 ml |
514.00 CHF
10 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Flüssiges Eindeckmittel auf Glycerinbasis, das direkt auf fluoreszenzmarkierten Zellen- oder Gewebeproben auf Mikroskopobjektträgern aufgetragen wird. SlowFade Gold Eindeckmittel gegen Verblassung erfordert kein Mischen oder Aushärten und eignet sich daher ideal für die sofortige Probenbetrachtung. Gebrauchsfertig – einfach der Probe einen Tropfen hinzugeben, Deckglas aufsetzen und das Bild aufnehmen. Als bester Schutz fluoreszierender Proteine und Farbstoffe wird SlowFade™ Diamond Eindeckmittel ohne Verblassung empfohlen. Mit oder ohne nukleären DAPI-Farbstoff erhältlich.
- Schützt Farbstoffe vor Verblassung während der Bildgebung
- Gebrauchsfertige Flüssigkeit, ideal für die sofortige Probenbetrachtung
- Eingedeckte Proben bleiben über Wochen stabil
- Bewahrt die Signalstärke – wenig oder gar keine Verblassung der Fluoreszenz
- Ideal geeignet für Alexa Fluor™ Farbstoffe
- Schutz vor Photobleaching ohne Fluoreszenzlöschung
- Sofortiges Betrachten mit maximalem Signalschutz
- Verbesserte Auflösung in dickeren Abschnitten
Nicht für die Eindeckung von Proben mit fluoreszierenden Proteinen wie GFP empfohlen.
Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Gegenfärbung, Befestigung und Verblassungsschutz
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Die Lagerung bei Raumtemperatur wird empfohlen, kann aber auch gefroren (-5 bis -30 °C) gelagert werden. Vor Licht schützen. | |
SlowFade™ | |
Eindecklösung | |
DAPI | |
Flüssig |
Mikroskop | |
Eindeckmittel | |
Weniger gefährliche, nachhaltige Verpackung | |
Raumtemperatur |