Learn More
Invitrogen™ HPTS; pyranine (8-Hydroxypyrene-1,3,6-Trisulfonic Acid, Trisodium Salt)
Wasserlöslicher, nicht membrangängiger pH-Indikator
Marke:  Invitrogen™ H348
Artikelnummer. 10625583
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • pKa-Wert: ca. 7,3 in wässrigen Puffern
Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Endozytose, Exozytose und Phagozytose, Ionische Homöostase und Signalgebung, pH-Feststellung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grün
Fluoreszent
pH Indicator
Raumtemperatur
Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Fluorescence Microscope
1 g
Zytoplasma und Zytosol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2105116 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/05/2019 Catalog NumberH348
Chargennummer2084885 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2019 Catalog NumberH348
Chargennummer1968986 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/08/2018 Catalog NumberH348
Chargennummer1918259A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2017 Catalog NumberH348
Chargennummer1918259 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/09/2017 Catalog NumberH348
Name des Produkts
Invitrogen™ HPTS; pyranine (8-Hydroxypyrene-1,3,6-Trisulfonic Acid, Trisodium Salt) > 1 g