Learn More
Invitrogen™ HPF (Hydroxyl Radical and Peroxynitrite Sensor)
Zwei Indikatoren, die zusammen selektiv Hypochloritanionen erkennen können
Marke: Invitrogen™ H36004
Beschreibung
Aminophenylfluorescein (APF, A36003) und Hydroxyphenylfluorescein (HPF), zwei von T. Nagano entwickelte reaktive Sauerstoffspezies (ROS), bieten eine größere Spezifität und Stabilität als Dichlordihydrofluorescein-Diacetat (H2DCFDA, D399). APF und HPF zeigen eine begrenzte unselektive Reaktivität und eine relativ hohe Resistenz gegen lichtinduzierte Oxidation.
- Fluorescein-Derivate sind nicht fluoreszierend, bis sie mit Hydroxyl-Radikal oder Peroxynitrit-Anion reagieren
- APF reagiert auch mit Hypochloritanionen
- Zwei ROS-Indikatoren können selektiv Hypochloritanion erkennen
- Nach der Oxidation zeigen sowohl APF als auch HPF eine hellgrüne Fluoreszenz (Anregungs-/Emissionsmaxima ∼490/515 nm), wodurch sie mit jedem Gerät kompatibel sind, das Fluorescein erkennen kann
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, nitrooxidativer Stress, reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
470 μL |