Learn More
Invitrogen™ Griess Reagenz-Kit, zur Nitritquantifizierung
Zur Nitrit-Quantifizierung
Marke: Invitrogen™ G7921
467.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das Greiss Reagenz-Kit bietet einen einfachen und gut charakterisierten kolorimetrischen Assay für Nitrite und Nitrate, die auf Nitrite reduziert wurden, bei einer Nachweisgrenze von ca. 100 nM
Anionendetektion, Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Ionenhomeostase und Signalgebung, Nitronenoxidforschung, nitrooxidativer Stress
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
1 kit |
Sicherheit und Handhabung
- Griess Reagent Kit, for nitrite quantitation
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Phosphoric acid, 4-aminobenzenesulfonicacid
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.