Learn More
Invitrogen™ FR-31564 (Fosmidomycin, Sodium Salt)
Blockiert einen Signalweg der Isoprensynthese
Marke:  Invitrogen™ F23103
586.72 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
661.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11514806
  • 802.00 CHF / 25 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
Das Phosphonat-Antibiotikum FR-31564 (Fosmidomycin) ist ein wirksames Antimalariamittel, das durch die Blockierung eines mevalonatunabhängigen Pfads der Isoprensynthese wirkt. Die Antibiotikaaktivität von FR-31564 wird durch Glucose 1-phosphat potenziert. FR-31564 ist auch gegen eine Vielzahl von gramnegativen Bakterien aktiv.
Analyse von Bakterien, Analyse von Viren, Pilzen und Parasiten, Antibiotika-Bindungsstudien, Zellanalyse, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Mikrobiologische Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 mg
C4H9NNaO5P.
Antibiotikum
Raumtemperatur
Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3123582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2025 Catalog NumberF23103
Chargennummer2725295 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/08/2023 Catalog NumberF23103
Chargennummer2712251 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2023 Catalog NumberF23103
Chargennummer2420628 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2021 Catalog NumberF23103
Chargennummer2346160 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2021 Catalog NumberF23103
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ FR-31564 (Fosmidomycin, Sodium Salt) > 25 mg