Learn More
Invitrogen™ Fluorescein - NIST-Traceable Standard - Nominal concentration 50μM - Special Packaging
Geeignet zur Verwendung in Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays sowie in der Markierungschemie
Marke:  Invitrogen™ F36915
957.60 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11534826
Beschreibung
Beschreibung
Der NIST-rückverfolgbare Fluorescein-Standard wird als kalibrierte 50 μM-Lösung von Fluorescein in 100 mM Natriumboratpuffer, pH 9,5, geliefert. Unter diesen Bedingungen ist Fluorescein vollständig ionisiert und befindet sich daher in seiner fluoreszierendsten Form. Dieser Standard erfüllt die strengen Kriterien des National Institute of Standards and Technology (NIST) und ist direkt zum Standard-Referenz-Material 1932 (SRM 1932) rückverfolgbar. Der NIST-rückverfolgbare Fluoreszenzstandard kann verwendet werden, um die alltägliche oder experimentelle Variation in fluoreszenzbasierten Instrumenten zu beurteilen und um den Wert für die Moleküle von äquivalentem löslichem Fluorophor (MESF) für eine experimentelle Lösung zu bestimmen.
  • Markertyp: Klassische Farbstoffe
Zellanalyse, Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Markierungschemie, QK und Kalibrierung für die Markierung, Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und Zubehör, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rückverfolgbarer Fluorescein-Standard
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Raumtemperatur
Klassische Farbstoffe
5 x 1 ml
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2303209 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2021 Catalog NumberF36915
Chargennummer2080937 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2019 Catalog NumberF36915
Name des Produkts
Invitrogen™ Fluorescein - NIST-Traceable Standard - Nominal concentration 50μM - Special Packaging > 5 x 1 ml