Learn More
Invitrogen™ Fluorescein Di-β-D-Glucuronide (FDGlcU)
Zellen-permeabel
Marke: Invitrogen™ F2915
714.40 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Fluoreszein di-β-D-Glucuronid (FDGlcU) ist farblos und nicht fluoreszierend, bis es zum Mono-Glucuronid und dann zum hochfluoreszierenden Fluoreszein hydrolysiert wird.
Beta-Glucuronidase (GUS)-Assays, Zellanalyse, Enzym- und Protein-Aktivitätsassays, Durchflusszytometrie, Glykosidase, Neuraminidase und zugehörige Enzymaktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporter-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Membrangängig | |
Fluoreszent | |
Beta-Glucuronidase(GUS)-Substrat | |
490⁄514 |
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). | |
5 mg | |
Chemisches Substrat | |
Raumtemperatur |