Learn More
Invitrogen™ FluoCells™ Prepared Slide #2 (BPAE cells with Mouse Anti-α-tubulin, AlexaFluor™ 488, FL Goat Anti-Mouse IgG, Texas Red™-X Phalloidin, and DAPI)
Mehrfach markierte Zellpräparate zur fluoreszenzmikroskopischen Untersuchung
Marke:  Invitrogen™ F14781
Artikelnummer. 10474592
  • 610.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
FluoCells Fertigpräparat Nr. 2 enthält bovine pulmonale arterielle Endothelzellen (BPAEC). F-Aktin ist mit Texas Red-X Phalloidin, Mikrotubuli sind mit dem monoklonalen Anti-Rind-α-Tubulin Maus-Antikörper 236-10501 in Verbindung mit dem BODIPY FL Ziege-Anti-Maus-IgG-Antikörper und der Kern ist mit DAPI markiert.
Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorbereiteter Mikroskopobjektträger
Immunfluoreszenz
1 Each
BODIPY™, FluoCells™, Texas Red™
Bei Raumtemperatur lagern und vor Licht schützen.
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3009333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2024 Catalog NumberF14781
Chargennummer2930850 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2024 Catalog NumberF14781
Chargennummer2897786 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2024 Catalog NumberF14781
Chargennummer2856107 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog NumberF14781
Chargennummer2801579 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog NumberF14781
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ FluoCells™ Prepared Slide #2 (BPAE cells with Mouse Anti-α-tubulin, AlexaFluor™ 488, FL Goat Anti-Mouse IgG, Texas Red™-X Phalloidin, and DAPI) > Fertigpräparat Nr. 2