Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Cellulase Substrate, blue fluorescent, 339/452
Mit Enzym gemischt, um eine fluoreszierende Reaktion zu bewirken
Marke: Invitrogen™ E33953
Beschreibung
Das EnzChek Cellulasesubstrat ist für eine einfache und schnelle Quantifizierung von Cellulase vorgesehen. Der Assay kann in 30 Minuten oder sogar schneller durchgeführt werden. Mischen Sie einfach das Enzym mit der EnxChek Cellulasesubstrat-Arbeitslösung, inkubieren Sie, und lesen Sie die Ergebnisse bei einer maximalen Anregung/Emission von ca. 339/452 nm ab. Im Gegensatz zu anderen, komplexeren mehrstufigen Assays eignet sich das EnzChek Cellulasesubstrat perfekt für den Einsatz in Hochdurchsatz-Bereichen. Dieses Fluoreszenzsubstrat ist hochempfindlich und hat eine Nachweisgrenze von bereits 40 μU/ml Cellulase. Es ist auch möglich, dieses Substrat in einem kolorimetrischen Assay zu verwenden, wenn auch mit reduzierter Empfindlichkeit.
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Chemotaxis und Zellmigration, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Glykosidase, Aktivität von Neuraminidase und verwandter Enzyme, High-Content-Screening (HCS), Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Fest | |
1 mg | |
Chemisches Substrat | |
Raumtemperatur |
Kolorimetrisch, fluoreszent | |
EnzChek™ | |
Cellulasesubstrat | |
Fluorometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |