Learn More
Invitrogen™ Dihydroethidium (Hydroethidin)
Sensor für freie Radikale
Marke:  Invitrogen™ D23107
Artikelnummer. 10174952
  • 754.00 CHF / 1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Superoxid-Indikatordihydroethdium, auch Hydroethidin genannt, zeigt bis zur Oxidation im Cytosol eine Blaufluoreszenz dort, wo es innerhalb der DNA der Zelle interkaliert und seinen Zellkern in einem leuchtend fluoreszierenden Rot färbt
  • Anregungsemission: 518/606 nm
Kat.- Nr. D23107 verpackte 5 mM-Lösung, stabilisiert in DMSO.
Apoptose, Zellanalyse, Zellstruktur, Zell-Tracing und -Tracking, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Detektion freier Radikale , nitrooxidativer Stress, Nukleus, Nukleoli und Kernhülle, Organellen-Tracing, reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 ml, 5 mM-Lösung stabilisiert in DMSO
1 mL
518/606 nm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2892747 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2024 Catalog NumberD23107
Chargennummer2604093 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/06/2023 Catalog NumberD23107
Chargennummer2486567 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2022 Catalog NumberD23107
Chargennummer2365678 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/07/2021 Catalog NumberD23107
Chargennummer2261392 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2020 Catalog NumberD23107
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Dihydroethidium (Hydroethidin) > 1 ml, 5 mM-Lösung stabilisiert in DMSO