Learn More
Invitrogen™ Dextran, Tetramethylrhodamine, 70,000 MW, Lysine Fixable
Rigorose Maßnahmen zur Entfernung von unkonjugiertem Farbstoff soweit praktikabel und anschließende Testung unserer Dextran-Konjugate per Dünnschichtchromatographie, um sicherzustellen, dass keine Verunreinigungen mit niedrigem Molekulargewicht vorhanden sind.
Marke:  Invitrogen™ D1818
617.12 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
754.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11580216
  • 822.00 CHF / 25 Milligramm
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Dextran
Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen.
Raumtemperatur
Invitrogen™
25 mg
Klassische Farbstoffe
555/580 nm.
Name des Produkts
Invitrogen™ Dextran, Tetramethylrhodamine, 70,000 MW, Lysine Fixable > 25 mg