Learn More
Invitrogen™ Dextran, Alexa Fluor™ 680; 10,000 MW, Anionic, Fixable
Rigorose Maßnahmen zur Entfernung von unkonjugiertem Farbstoff soweit praktikabel und anschließende Testung unsere Dextran-Konjugate per Dünnschichtchromatographie, um sicherzustellen, dass keine Verunreinigungen mit niedrigem Molekulargewicht vorhanden sind.
Marke: Invitrogen™ D34680
817.76 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
826.88 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Markierte Dextrane sind hydrophile Polysaccharide, die häufig in mikroskopischen Studien zur Überwachung der Zellteilung, zum Verfolgen der Bewegung von lebenden Zellen und zur Untersuchung der hydrodynamischen Eigenschaften der zytoplasmatischen Matrix verwendet werden. Markiertes Dextran wird häufig per Mikroinjektion in die Zellen eingebracht. Dextrane sind hydrophile Polysaccharide, die sich durch ein mittleres bis hohes Molekulargewicht, eine gute Wasserlöslichkeit und geringe Toxizität auszeichnen. Zusätzlich weisen sie im Allgemeinen eine niedrige Immunogenität auf. Dextrane sind biologisch inert aufgrund ihrer ungewöhnlichen poly-(α-D-1,6-Glukose)-Verknüpfungen, die eine Spaltung durch die meisten endogenen zellulären Glykosidasen verhindern.
- Die Farbstoffe werden mittels einer Succinimidyl-Kopplung an das Dextran-Molekül gebunden. Dies führt in den meisten Fällen zu einem neutralen oder anionischen Dextran.
- Die bei der Herstellung der Rhodamin Green™ und Alexa Fluor™ 488 Dextrane verwendete Reaktion ergibt ein neutrales, anionisches oder kationisches Endprodukt.
- Geeignet für Neuronales Tracing (anterograd/retrograd) in lebenden Zellen
- Studien zur Zellabstammung in lebenden Zellen
- Untersuchung interzellulärer Kommunikationswege (z. B in Gap Junctions, während der Wundheilung und bei der embryonalen Entwicklung)
- Studien zur vaskulären Permeabilität und zur Integrität der Blut-Hirn-Schranke
- Überwachung der Azidifikation (einige Dextran-Farbstoffkonjugate sind pH-empfindlich)
- Untersuchung der hydrodynamischen Eigenschaften der zytoplasmatischen Matrix
- Alexa Fluor Dextrane sind intrinsisch anionisch
- Um mehr hochanionische Dextrane zu produzieren, fügt ein geschütztes Verfahren den Dextranträgern negativ geladene Gruppen hinzu; diese Produkte werden als polyanionische Dextrane bezeichnet
- Für einige Anwendungen ist es erforderlich, dass der Dextran-Tracer vor der Analyse mit Formaldehyd oder Glutaraldehyd behandelt wird: Bei diesen Anwendungen erfolgt die Behandlung mit lysinfixierbaren Dextran-Konjugaten von Fluorophoren oder Biotin
- Dextrane besitzen kovalent gebundene Lysin-Reste, die die Bindung der Dextran-Tracer an umgebende Biomoleküle durch eine Aldehyd-vermittelte Fixierung mit umliegenden Biomolekülen und hierdurch den nachfolgenden Nachweis durch immunhistochemische und ultrastrukturelle Verfahren ermöglichen
- 10.000 MW Alexa Fluor Dextran-Konjugate können mit aldehydbasierten Fixiermitteln fixiert werden
Zellanalyse, Zelltracing und -tracking, Zelluläre Bildgebung, allgemeines Zelltracing, In Vivo Bildgebung, Neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Dextran | |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Raumtemperatur | |
Alexa Fluor™ |
5 mg | |
Alexa Fluor Farbstoffe | |
679/702 nm |