Learn More
Invitrogen™ D-Luciferin, Sodium Salt, 25 mg
Teil der lichterzeugenden Luciferin-/Luciferase-Reaktion
Marke:  Invitrogen™ L2912
451.44 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11594966
  • 618.00 CHF / 25 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die ATP-abhängige Oxidation von Luziferin durch Luziferase erzeugt Licht und dieses System wird als Reporter in Pflanzen, Bakterien und Säugetierzellen eingesetzt. Da Chemolumineszenzverfahren praktisch im Hintergrund ablaufen, eignet sich dieses Reporter-Gensystem ideal für den Nachweis von Genexpression niedriger Konzentrationen.
  • Weist identische physikalische Eigenschaften wie natürliches Luziferin auf
  • Chemolumineszenz nach Oxidation durch Luziferase
  • Luciferin-Natriumsalz ist leicht in wässrigen Puffern löslich
Weitere fluorogene und photoaktivierbare Sonden
Eine Reihe fluorogener Substrate, photoaktivierbarer Sonden und Caged-Sonden sind erhältlich.
Zellanalyse, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Luciferase-Assays, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporter-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
D-Luciferin
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Raumtemperatur
Luziferase-Substrat
25 mg
Chemolumineszenz
Chemisches Substrat
Luciferin
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2747566 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2024 Catalog NumberL2912
Chargennummer2551366 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2022 Catalog NumberL2912
Chargennummer2506065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/07/2022 Catalog NumberL2912
Chargennummer2356550 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2021 Catalog NumberL2912
Chargennummer2318439 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2021 Catalog NumberL2912
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ D-Luciferin, Sodium Salt, 25 mg > 25 mg