Learn More
Invitrogen™ CultureWell™ Multiwell Chambered Coverslip CWCS 8R-1.0, 24 mm x 50 mm coverslips, eight 1 mm-deep wells per coverslip
Praktisch für die Vorbereitung kultivierter Zellen zum Färben und zur Bildgebung
Marke:  Invitrogen™ C24779
354.92 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10778473
  • 467.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die gekammerten CultureWell Zellkultur-Deckgläser verwenden Silikondichtungen in medizinischer Qualität mit Standard-Deckgläsern in optischer Qualität und werden steril und gebrauchsfertig geliefert. Vormontierte CultureWell Systeme sind ebenfalls erhältlich.
Zellanalyse, Zellkultur, zelluläre Bildgebung, IHC-Probenvorbereitung, IHC-Färbung und -Nachweis, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzprobenvorbereitung, Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis, Immunhistochemie (IHC), Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Objektträger-Deckgläser
1 mm
1 mm
Raumtemperatur
Steril
8
Bei Raumtemperatur lagern.
6 mm
50 mm x 24 mm