Learn More
Invitrogen™ CultureWell™ Chambered Coverglass for Cell Culture, 16 wells per coverglass
Ideal für Zellkultur- und Fluoreszenz-Bildgebungsanwendungen
Marke: Invitrogen™ C37000
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Das herausnehmbare, gekammerte CultureWell Deckglas ist steril und sofort einsetzbar. Es enthält 16 Wells, die jeweils bis zu 250 µl fassen können, und ermöglicht damit die Kultivierung von Zellen unter verschiedenen Bedingungen auf einem einzigen Objektträger. Wenn die Zellen für die Bildgebung bereit sind, kann das Deckglas mit einem einfachen Werkzeug entfernt werden (Kat.- Nr. C37010, separat erhältlich), das die Teile ohne übermäßige Kraft trennt und dadurch das Risiko eines Glasbruchs ausschließt. Für die Probenaufbringung sind auch mattierte Mikroskopobjektträger verfügbar. Eine Probengröße mit zwei gekammerten Deckgläsern und dem Ablösewerkzeug ist ebenfalls erhältlich (Kat.- Nr. C37005)
Zellanalyse, Zellkultur, Zelluläre Bildgebung, IHC-Probenvorbereitung, IHC-Färbung und -Nachweis, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzprobenvorbereitung, Immunhistochemie (IHC), Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Deckglas | |
0,4 cm2 | |
250 μl | |
Raumtemperatur |
16 | |
Zellkultur | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Steril |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.