Learn More
Invitrogen™ CoverWell™ Imaging Chamber Gasket with Adhesive
Die dünne, UV-transparente Kunststoffabdeckung ist ideal für Fluoreszenzmikroskopie und Bildanalyse geeignet.
Marke: Invitrogen™ C24727
335.92 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die wasserdichten Kammern bilden sich unter den Deckeln und stabilisieren dicke und frei schwebende Proben, wodurch die Auflösung feiner interner Strukturen ohne die Kompression oder Bewegungsartefakte ermöglicht wird, die normalerweise mit normalen Deckgläsern zu sehen sind.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, IHC-Probenvorbereitung, IHC-Färbung und -Nachweis, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzprobenvorbereitung, Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis, Immunhistochemie (IHC)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Dichtung für Bildgebungskammer | |
Kunststoff | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
20 mm | |
CoverWell™ |
Durchsichtig (Deckel) | |
1 mm | |
1 mm | |
Raumtemperatur | |
Durchsichtig |