Learn More
Invitrogen™ Coverslip Mini-Rack, for 8 coverslips
Miniatur-Halterung für die vertikale Aufnahme von acht runden oder quadratischen Standard-Deckgläsern
Marke: Invitrogen™ C14784
237.88 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Mini-Rack passt problemlos in den herkömmlichen 50 ml-Becher, und unter dem Rack können kleine Rührstäbe aufbewahrt werden
- Durch die Verwendung eines Mini-Racks ist es nicht erforderlich, wiederholt Deckgläser mit der Pinzette zwischen den Lösungen zu bewegen
- Ideal für sequenzielle Waschschritte, bei denen eine genaue Verdünnung und eine gründliche Entfernung von Material von Deckgläsern von entscheidender Bedeutung sind
- Das Mini-Rack hat niedrige Bindungskräfte, widersteht starken Säuren und Basen, wird nicht durch Wärme beschädigt und kann mit Hilfe verschiedener Methoden wie Autoklavieren, organischer Lösungsmittelbehandlung oder Ethylenoxid-Exposition sterilisiert werden
- Lässt sich zwecks Reinigung und Lagerung problemlos zerlegen
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Probenvorbereitung für Immunfluoreszenz, Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Deckglas Mini-Rack | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Steril |
50 ml | |
Raumtemperatur |