Learn More
Invitrogen™ CM-H2DCFDA (allgemeiner Oxidativ-Stress-Indikator)
Allgemeiner oxidativer Stressindikator
Marke:  Invitrogen™ C6827
908.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11530166
  • 978.00 CHF / 1000 Mikrogramm
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
CM-H2DCFDA ist ein Chlormethylderivat von H2DCFDA und ein nützlicher Indikator für reaktive Sauerstoffspezies (ROS) in Zellen. Dieser Indikator zeigt eine weitaus bessere Retention in lebenden Zellen als H 2DCFDA. CM-H 2DCFDA diffundiert passiv in die Zellen, wo seine Acetatgruppen durch intrazelluläre Esterasen gespalten werden und seine thiol-reaktive Chlormethylgruppe mit intrazellulärem Glutathion und anderen Thiolen reagiert. Das durch anschließende Oxidation entstehende fluoreszierende Addukt wird in der Zelle eingeschlossen und eignet sich deshalb für Langzeitstudien.
  • Ex/Em: ca. 492 – 495/517 – 527 nm
  • Produkt ist luftempfindlich und unter trockenem Argon oder Stickstoff zu lagern
  • Produkt kann zum Gebrauch in DMSO, DMF oder Ethanol gelöst werden
  • Indikator ist membrangängig
  • Die Fluoreszenz kann mit Durchflusszytometer, Fluorometer, Mikrotiterplatten-Reader oder Fluoreszenz-Mikroskop mit Anregungsquellen und Filtern für Fluoreszein überwacht werden
Weitere Produktinformationen finden Sie im Molecular Probes™ Handbuch.
Apoptose, Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Detektion freier Radikale , nitrooxidativer Stress, reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 x 50 μg
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2989131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/09/2024 Catalog NumberC6827
Chargennummer2920598 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog NumberC6827
Chargennummer2885738 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2024 Catalog NumberC6827
Chargennummer2800340 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberC6827
Chargennummer2747590 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2023 Catalog NumberC6827
Name des Produkts
Invitrogen™ CM-H2DCFDA (allgemeiner Oxidativ-Stress-Indikator) > 20 x 50 ug