Learn More
Invitrogen™ CellTracker™ Fluoreszenzsonden
Ein Fluoreszenzfarbstoff, mit dem sich die Bewegung und Position von Zellen ideal überwachen lässt
Marke: Invitrogen™ C10094
410.40 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
512.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Cell movement and location studies require specialized probes that are nontoxic to living cells and well retained, allowing for multigenerational tracking. The CellTracker fluorescent probes are available in a range of fluorescent colors to match instrument lasers and filters, and to accommodate co-staining with antibodies or other cell analysis probes. These dyes are excellent tools for monitoring cell movement, location, proliferation, migration, chemotaxis, and invasion.
- Nach Aufnahme in den Zellen bleibt der Farbstoff gut erhalten und ermöglicht so ein Tracking der zellulären Bewegungen über mehrere Generationen hinweg
- Violette Anregungs-/Emissionsspektren (Maxima: 415/516 nm) eignen sich optimal für das Multiplexing mit grünen und roten Fluoreszenzfarbstoffen und Proteinen
- Einfache Verwendung: Medium entfernen, Farbstoff hinzugeben, 30 Minuten inkubieren, Zellen anzeigen
- Retention des Fluoreszenzsignals >72 Stunden (typischerweise drei bis sechs Generationen)
- Geringe Zytotoxizität: Keine Auswirkungen auf Zellviabilität oder Proliferation
- Auf freien Durchgang durch die Zellmembran in die Zelle mit anschließender Umwandlung in nicht-membrangängige Reaktionsprodukte ausgelegt
- Der Farbstoff wird an Tochterzellen übertragen, nicht jedoch an benachbarte Zellen in einer Population.
- Stabil, ungiftig bei Arbeitskonzentrationen, guter Halt in Zellen und hell fluoreszierend bei physiologischem pH
Zellanalyse, Zelltracing und Zelltracking, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Allgemeines Zelltracing, Immunofluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Violett | |
415⁄516 | |
Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät | |
Fluoreszent | |
516 | |
CellTracker™, Molecular Probes™ | |
Raumtemperatur | |
Farbstoff |
Bei ≤–20 °C lagern, Material vor langfristiger Lichteinwirkung schützen; kann kurzzeitig Licht ausgesetzt sein, CellTracker™ Violet BMQC 5X 0,1 mg-Fläschchen, erfordert DMSO |
|
ThiolTracker™ Violett | |
5 x 0.1 mg | |
CellTracker™ Violet BMQC Dye, 5 x 0.1 mg | |
Lyophilisiert | |
Zell-Tracking-Verbindungen, Zell-Kennzeichnungsreagenzien | |
Andere Markierungen oder Farbstoffe | |
Zytoplasma |