Learn More
Invitrogen™ CellTracker™ Fluoreszenzsonden
Ein Fluoreszenzfarbstoff, mit dem sich die Bewegung und Position von Zellen ideal überwachen lässt
Marke: Invitrogen™ C2925
652.08 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
703.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Cell movement and location studies require specialized probes that are nontoxic to living cells and well retained, allowing for multigenerational tracking. The CellTracker fluorescent probes are available in a range of fluorescent colors to match instrument lasers and filters, and to accommodate co-staining with antibodies or other cell analysis probes. These dyes are excellent tools for monitoring cell movement, location, proliferation, migration, chemotaxis, and invasion.
- Der Farbstoff wird gut beibehalten und ermöglicht so ein Tracking der zellulären Bewegungen über mehrere Generationen hinweg.
- Die grünen Anregungs-/Emissionsspektren (Maxima bei 492/517 nm) sind optimal für das Multiplexing mit roten Fluoreszenzfarbstoffen und Proteinen.
- Einfache Verwendung: Medium entfernen, Farbstoff hinzugeben, 30 Minuten inkubieren, Zellen anzeigen
- Retention des Fluoreszenzsignals >72 Stunden (typischerweise drei bis sechs Generationen)
- Geringe Zytotoxizität: Keine Auswirkungen auf Zellviabilität oder Proliferation
- Konzipiert, um frei durch die Zellmembranen in die Zellen zu gelangen, wo er sich in nicht membrangängige Reaktionsprodukte verwandelt
- Der Farbstoff wird an Tochterzellen übertragen, nicht jedoch an benachbarte Zellen in einer Population.
- Stabil, ungiftig bei Arbeitskonzentrationen, guter Halt in Zellen und hell fluoreszierend bei physiologischem pH
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellproliferation, Zelltracing und -tracking, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Zelluläre Bildgebung, Zelluläre Toxikologie-Assays, Chemotaxis und Zellmigration, Arzneimittelforschung und -entwicklung, allgemeines Zelltracing, Glutathion-Nachweis, High-Content Screening (HCS), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und Nachweis, Ionische Homöostase und -signalisierung, Mikrobielles Tracking, Nitrooxidativer Stress, zielbasierte ADME/Tox-Assays, pH-Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Grün | |
492 nm | |
1mg | |
517 nm | |
CellTracker™ | |
Raumtemperatur | |
Farbstoff |
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). | |
CellTracker Green CMFDA | |
CellTracker™ Green CMFDA Dye, 1 mg | |
Dry Powder | |
Zell-Tracking-Verbindungen, Zell-Kennzeichnungsreagenzien | |
Andere Markierungen oder Farbstoffe | |
Cytoplasm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
682131 | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | C2925_LITL18 PROMO,C2925 |
2871992 | Analysenzertifikat | 28/02/2024 | C2925_LITL18 PROMO,C2925 |
2591139 | Analysenzertifikat | 17/04/2023 | C2925_LITL18 PROMO,C2925 |
2489009 | Analysenzertifikat | 23/05/2022 | C2925_LITL18 PROMO,C2925 |
2335636 | Analysenzertifikat | 08/07/2021 | C2925_LITL18 PROMO,C2925 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30