Learn More
Invitrogen™ CellTracker™ Fluoreszenzsonden
Ein Fluoreszenzfarbstoff, mit dem sich die Bewegung und Position von Zellen ideal überwachen lässt
Marke:  Invitrogen™ C2927
649.04 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
682.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10082742
  • 888.00 CHF / 1 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Cell movement and location studies require specialized probes that are nontoxic to living cells and well retained, allowing for multigenerational tracking. The CellTracker fluorescent probes are available in a range of fluorescent colors to match instrument lasers and filters, and to accommodate co-staining with antibodies or other cell analysis probes. These dyes are excellent tools for monitoring cell movement, location, proliferation, migration, chemotaxis, and invasion.
  • Der Farbstoff wird gut beibehalten und ermöglicht so ein Tracking der zellulären Bewegungen über mehrere Generationen hinweg
  • Orangene Anregungs-/Emissionsspektren (Maxima bei 541/565 nm) sind optimal für das Multiplexing mit grün fluoreszierenden Farbstoffen und Proteinen
  • Einfache Verwendung: Medium entfernen, Farbstoff hinzugeben, 30 Minuten inkubieren, Zellen anzeigen
  • Retention des Fluoreszenzsignals >72 Stunden (typischerweise drei bis sechs Generationen)
  • Geringe Zytotoxizität: Keine Auswirkungen auf Zellviabilität oder Proliferation
  • Konzipiert, um frei durch die Zellmembranen in die Zellen zu gelangen, wo er sich in nicht membrangängige Reaktionsprodukte verwandelt
  • Der Farbstoff wird an Tochterzellen übertragen, nicht jedoch an benachbarte Zellen in einer Population.
  • Stabil, ungiftig bei Arbeitskonzentrationen, guter Halt in Zellen und hell fluoreszierend bei physiologischem pH
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellproliferation, Zell-Tracing und -Tracking, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Zelluläre Toxikologie-Assays, Chemotaxis und Zellmigration, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Allgemeines Zell-Tracing, High-Content Screening (HCS), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung und -Nachweis, zielbasierte ADME/Tox-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orange
541 nm
1 mg
565 nm
CellTracker™
Raumtemperatur
Farbstoff
Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen.
CellTracker Orange CMTMR
CellTracker™ Orange CMTMR Dye, 1 mg
Dry Powder
Zell-Tracking-Verbindungen, Zell-Kennzeichnungsreagenzien
Andere Markierungen oder Farbstoffe
Cytoplasm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ CellTracker™ Fluoreszenzsonden > 1 mg