Learn More
Invitrogen™ Cell Culture Contamination Detection Kit
Nachweis und Identifizierung von Kontaminanten
Marke:  Invitrogen™ C7028
583.68 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
543.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10114522
  • 798.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Das Zellkultur-Kontaminationsnachweis-Kit ist ein einfaches und effektives Verfahren zum Screening von Gewebekulturen auf Kontamination durch Mikroorganismen. Das Kit erkennt nicht nur Kontaminanten, sondern identifiziert auch deren Typ. Drei fluoreszierende Farbstoffe färben deutlich Hefe (und andere Pilze), grampositive und gramnegative Bakterien durch die Präparation von Objektträgern.
Bioproduktion, Zellanalyse, Zellkultur, Zell-Tracing und -Tracking, Klinische, Kontaminanten- und Verunreinigungs-Qualitätskontrolle, Infektionsdiagnostik, Säugetierzellkultur, Mikrobielles Tracking, Molekulardiagnostik, Mykoplasmennachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Flüssig
Fluoreszenzmikroskop
Raumtemperatur
Fluoreszent
Kit zum Nachweis von Zellkulturkontaminationen
200 Assays
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2975913 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2024 Catalog NumberC7028
Chargennummer2820935 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 Catalog NumberC7028
Chargennummer2761153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/09/2023 Catalog NumberC7028
Chargennummer2529640 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2022 Catalog NumberC7028
Chargennummer2529639 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2022 Catalog NumberC7028
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Cell Culture Contamination Detection Kit > 200 Assays