Learn More
Invitrogen™ Calcium Green™-1 dextran, Potassium Salt, 3000 MW, Anionic
Markierte Calciumindikatoren sind Moleküle, die nach Ca2+-Bindung eine erhöhte Fluoreszenz zeigen.
Marke: Invitrogen™ C6765
Beschreibung
- Kommt bei vielen Untersuchungen des Signalwegs von Calcium zum Einsatz, z. B. bei der Messung von intrazellulärem Ca2+ nach Ca2+-Zufuhr und -Freisetzung sowie Bildgebung der Multiphotonenanregung von Ca2+ in lebendem Gewebe.
- Die Zellen können mit den zellundurchlässigen Salzformen dieser dextrankonjugierten Indikatoren physisch geladen werden, indem sie Patchpipetten, Mikroinjektionen oder Influx™ Pinocyte-Ladereagenz verwenden
- Das Fluoreszenzsignal dieser Zellen wird mittels Fluoreszenzmikroskopie gemessen
- Dextran-Formen von Calcium-Indikatoren zeigen eine drastische Verringerung der Leckage und Abschottung im Vergleich zu den AM-Ester-Formen
- Zeigt Fluoreszenzerhöhung nach Ca2+-Bindung mit geringer Wellenlängenverschiebung
- Diese Sonden werden durch sichtbares Licht angeregt. Da die erforderliche Energie für die Anregung niedrig ist, wird das Potenzial für Photoschäden reduziert
- Häufig verwendete Laser-basierte Geräte (d. h. konfokale Laser-Scanning-Mikroskope) sind in der Lage, diese Indikatoren effizient zu erregen. Ihre Emissionen liegen in den Regionen des Spektrums, in denen zelluläre Autofluoreszenz- und Streuungshintergründe oft weniger ein Problem darstellen
- Markierung (Ex/Em): Calcium Green-1 (506/531 nm)
- Steigerung der Fluoreszenzintensität bei Bindung an Ca2+: etwa 14-fach
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Endozytose, Exozytose und Phagozytose, Ionische Homöostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen. | |
Viabilität und Proliferation von Zellen | |
Calcium-Indikator | |
Calcium Green™ | |
Raumtemperatur |
Fluoreszent | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel | |
5 mg |