Learn More
Invitrogen™ Calcein, AM, Zellfarbstoff
Kann zur Bestimmung der Zellviabilität in den meisten eukaryotischen Zellen verwendet werden
Marke:  Invitrogen™ C481
387.60 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
418.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11530146
  • 532.00 CHF / 100 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Calcein AM is a cell-permeant dye frequently used in cell biology research. It is derived from Calcein, a fluorescent dye that exhibits bright green fluorescence upon binding to intracellular free calcium ions. Calcein AM is a non-fluorescent compound that can permeate the cell membrane due to its lipophilic properties. Once inside the cell, it is cleaved by intracellular esterases, yielding the fluorescent Calcein molecule. This conversion allows the dye to be retained within the cytoplasm; apoptotic and dead cells with compromised membranes do not retain Calcein.
  • Vielseitiger grüner Fluorophor ist zellundurchlässig und wird häufig für das Zelltracing und in Studien zur Endozytose und zu Gap Junctions verwendet
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellzählung und -viabilität, Zellzählung, Viabilität und Kryokonservierung, Zellkultur, Zellproliferation, Zelltracing und -Tracking, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Zelluläre Toxikologie-Assays, Chemotaxis und Zellmigration, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Endozytose, Exozytose und Phagozytose, Allgemeine Zelltracing, Gluthation-Detektion, High-Content-Screening (HCS), Immunofluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung und -Detektion, Ionische Homöostase und Signalgebung, Mikrobielles Tracking, Nitrooxidativer Stress, zielbasierte ADME/Tox-Assays, Zink- und Schwermetallionen-Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zellundurchlässig
Zelltracing, Zelltracer, Cell Tracker
Calcein
517 nm
100 mg
Raumtemperatur
Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Fluoreszenzmikroskop
Andere Etiketten oder Farbstoffe
494 nm
Zell-Tracking-Verbindungen, Zell-Kennzeichnungsreagenzien
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2978444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/07/2024 Catalog NumberC481
Chargennummer2595805 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2023 Catalog NumberC481
Chargennummer2506076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2022 Catalog NumberC481
Chargennummer2369201 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/10/2021 Catalog NumberC481
Chargennummer2151762 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/10/2019 Catalog NumberC481
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Calcein, AM, Zellfarbstoff > 100 mg