Learn More
Invitrogen™ Calcein, AM, Zellfarbstoff
Kann zur Bestimmung der Zellviabilität in den meisten eukaryotischen Zellen verwendet werden
Marke:  Invitrogen™ C1429
309.32 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
349.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10696883
  • 424.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 04-06-2025
Beschreibung
Calcein AM is a cell-permeant dye frequently used in cell biology research. It is derived from Calcein, a fluorescent dye that exhibits bright green fluorescence upon binding to intracellular free calcium ions. Calcein AM is a non-fluorescent compound that can permeate the cell membrane due to its lipophilic properties. Once inside the cell, it is cleaved by intracellular esterases, yielding the fluorescent Calcein molecule. This conversion allows the dye to be retained within the cytoplasm; apoptotic and dead cells with compromised membranes do not retain Calcein.
  • Misst sowohl die enzymatische Aktivität als auch die Zellmembranintegrität, die für die intrazelluläre Retention des fluoreszenten Produkts erforderlich ist
  • AM Calceinblau ist nur schwach fluoreszierend (Anregungs-/Emissionsmaxima ca. 322/435 nm)
  • Nach der Spaltung von AM-Estern durch intrazelluläre Esterasen wird diese Markierungssubstanz relativ polar und von Zellen mehrere Stunden lang gehalten
  • Darüber hinaus erhöht sich die Fluoreszenzintensität, und die Fluoreszenzspektren werden zu längeren Wellenlängen hin verschoben, wobei das Anregungs-/Emissionsmaximum ca. 360/449 nm beträgt
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellzählung und -viabilität, Zellzählung, Viabilität und Kryokonservierung, Zellkultur, Zellproliferation, Zelltracing und -tracking, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Zelluläre Bildgebung, Zelluläre Toxikologie-Assays, Chemotaxis und Zellmigration, Arzneimittelforschung und -entwicklung, allgemeines Zelltracing, High-Content Screening (HCS), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -Nachweis, Mikrobielles Tracking, zielbasierte ADME/Tox-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zellengängig
Zelltracing, Zelltracer, Cell Tracker
Calcein Blau AM
449 nm
Zell-Tracking-Verbindungen, Zell-Kennzeichnungsreagenzien
Esterase
465.41
Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Fluoreszenzmikroskop
Andere Etiketten oder Farbstoffe
1 mg
Raumtemperatur
322/437 nm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2994045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog NumberC1429
Chargennummer2872011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberC1429
Chargennummer2663865 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/07/2023 Catalog NumberC1429
Chargennummer2420631 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2022 Catalog NumberC1429
Chargennummer2326042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2021 Catalog NumberC1429
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Calcein, AM, Zellfarbstoff > 1 mg