Learn More
Invitrogen™ Calcein, AM, Zellfarbstoff
Kann zur Bestimmung der Zellviabilität in den meisten eukaryotischen Zellen verwendet werden
Marke:  Invitrogen™ C1430
597.36 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
574.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10462052
  • 816.00 CHF / 1 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Calcein AM is a cell-permeant dye frequently used in cell biology research. It is derived from Calcein, a fluorescent dye that exhibits bright green fluorescence upon binding to intracellular free calcium ions. Calcein AM is a non-fluorescent compound that can permeate the cell membrane due to its lipophilic properties. Once inside the cell, it is cleaved by intracellular esterases, yielding the fluorescent Calcein molecule. This conversion allows the dye to be retained within the cytoplasm; apoptotic and dead cells with compromised membranes do not retain Calcein.
  • In lebenden Zellen wird nicht-fluoreszierendes Calcein AM nach der Acetoxymethylester-Hydrolyse durch intrazelluläre Esterasen in ein grün fluoreszierendes Calcein umgewandelt
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellzählung und -viabilität, Zellzählung, Viabilität und Kryokonservierung, Zellkultur, Zellproliferation, Zelltracing und -Tracking, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Zelluläre Toxikologie-Assays, Chemotaxis und Zellmigration, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Allgemeine Zelltracing, Gluthation-Detektion, High-Content-Screening (HCS), Immunofluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung und -Detektion, Ionische Homöostase und Signalgebung, Mikrobielles Tracking, Nitrooxidativer Stress, zielbasierte ADME/Tox-Assays, Zink- und Schwermetallionen-Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zellengängig
Zelltracing, Zelltracer, Zell-Tracer
Calcein, AM
517 nm
1 mg
Raumtemperatur
Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Fluoreszenzmikroskop
Andere Etiketten oder Farbstoffe
494 nm
Zell-Tracking-Verbindungen, Zell-Kennzeichnungsreagenzien
Esterase
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Calcein, AM, Zellfarbstoff > 1 mg