Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ 558/568 C12 (4,4-Difluoro-5-(2-Thienyl)-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacen-3-Dodekansäure)
Fluoreszierend in wässrigen und lipiden Umgebungen
Marke: Invitrogen™ D3835
288.04 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
355.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Orangerot fluoreszierende Fettsäure BODIPY™ 558/ 568 C12 ist als synthetisches Ausgangsprodukt für eine Vielzahl fluoreszierender Phospholipide verwendbar. Im Gegensatz zu Fluorophoren wie Pyren, DPH und NBD sind BODIPY™ Farbstoffe relativ umweltunempfindlich und fluoreszieren in wässrigen und lipiden Umgebungen. Zum Erreichen von bis zu 1 mM Stammkonzentration empfehlen wir die Auflösung in qualitativ hochwertigem wasserfreiem DMSO.Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Fettsäuren | |
Fest | |
559/568 nm |
1 mg | |
BODIPY™ |