Learn More
Invitrogen™ Amplex™ rotes Reagenz
Eine hochempfindliche und stabile Sonde für H2O2
Marke: Invitrogen™ A12222
458.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
The Amplex Red and Amplex UltraRed reagents are highly sensitive and stable fluorescent probes for the detection of hydrogen peroxide (H2O2) and ideal fluorogenic substrates for peroxidase. These reagents can be used for solution-based assays to detect the activity of H2O2 released from biological samples or with HRP-based ELISA applications. The Amplex UltraRed reagent is an improved version of Amplex Red that is brighter and more sensitive to peroxidase with less pH sensitivity compared to the Amplex Red reagent.
- Ideales fluorogenes Substrat für Peroxidase
- In Anwesenheit von Meerrettich-Peroxidase (HRP) reagiert Amplex Red Reagenz in einer 1:1-Stöchiometrie mit H2O2, um hochfluoreszierendes Resorufin zu produzieren
- Da H2O2 in vielen enzymatischen Reaktionen entsteht, erkennt Amplex Red Reagenz die Aktivität vieler verschiedener Enzyme (Amplex Red Assay-Kits)
Erstellen Sie Ihre eigenen Immunoassays, Zellanalyse, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Enzym- und Proteinaktivitätsassays, Immunoassays, nitrooxidativer Stress, Oxidase- und Peroxidase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, reaktive Sauerstoffspezies, gebrauchsfertiger Immunassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). | |
Fluoreszenz | |
Fluorometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Fest | |
5mg | |
Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Substrat | |
Cell Analysis |
Amplex™ Red Reagent, 5 mg | |
Hydrogen Peroxidase Assay | |
Red Hydrogen Peroxide | |
Amplex™ | |
Raumtemperatur | |
Chemical substrate |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.