Learn More
Invitrogen™ Albumin from Bovine Serum (BSA), Alexa Fluor™ 647 conjugate
Suited for applications in which well-defined molecular weight tracers are needed
Marke:  Invitrogen™ A34785
554.80 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
729.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11558936
  • 760.00 CHF / 5 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Applications include studying the rate of endocytosis and exocytosis and following intracellular protein processing
Cell Analysis, Cell Tracing and Tracking, Cellular Imaging, General Cell Tracing, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining and Detection
Bestellinformation
Shipping Condition: Room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 mg
Bovine
Alexa Fluor Dyes
Lyophilized
Alexa Fluor™
Alexa Fluor 647
Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Room Temperature
Albumin Proteins
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3055387 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2025 Catalog NumberA34785
Chargennummer2805782 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2023 Catalog NumberA34785
Chargennummer2552932 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2023 Catalog NumberA34785
Chargennummer2418518 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2021 Catalog NumberA34785
Chargennummer2331919 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/05/2021 Catalog NumberA34785
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Albumin from Bovine Serum (BSA), Alexa Fluor™ 647 conjugate > 5mg