Learn More
Invitrogen™ 2-NBDG (2-(N-(7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazol-4-yl)Amino)-2-Desoxyglucose)
Indikator für Zellviabilität
Marke:  Invitrogen™ N13195
378.48 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
409.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11569116
  • 518.00 CHF / 5 Milligramm
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
2-NBDG ist ein fluoreszierendes Glucose-Analogon, das zur Überwachung der Glucoseaufnahme in lebenden Zellen als ein Indikator für die Zellenviabilität verwendet wird. Die NBD-Fluoreszenz ist zwar umgebungsabhängig, zeigt jedoch normalerweise eine maximale Anregung/Emission bei ca. 465/540 nm und kann mit Hilfe von optischen Filtern, die für Fluorescein entwickelt wurden, visualisiert werden.
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zell-Tracing und Zell-Tracking, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Endozytose, Exozytose und Phagozytose, Allgemeines Zell-Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Durchflusszytometer
Andere Etiketten oder Farbstoffe
5 mg
Fluoreszent
2-NBDG.
Röhrchen, Objektträger
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2983224 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 Catalog NumberN13195
Chargennummer2785521 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2023 Catalog NumberN13195
Chargennummer2690412 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog NumberN13195
Chargennummer2690411 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2023 Catalog NumberN13195
Chargennummer2497552 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/08/2022 Catalog NumberN13195
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ 2-NBDG (2-(N-(7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazol-4-yl)Amino)-2-Desoxyglucose) > 5 mg