Learn More
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ SoftFit-L Reload™ System: Nicht sterile Spitzen
GREENER_CHOICE
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Spitzen mit niedriger Retention liefern ein maximales Probenvolumen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke:  Thermo Scientific™ 3742-05-RI
37.57 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11555484
  • 48.80 CHF / 768 Stück
Verfügbar ab: 03-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Spitzen mit niedriger Retention liefern ein maximales Probenvolumen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
  • Nachfülltürme sind eine umweltfreundliche Verpackungsoption, die Kunststoffabfälle und Lagerraum reduziert
  • Kompatibel mit leeren SoftFit L Racks
  • Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1200 l, ohne Filter, nicht steril, Nachfüllpackung
Ungefiltert
Naturfarben
3,42 in.
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin
Universal
Rainin™ LTS™ LiteTouch™
1200 μl
Unsteril
1200 l
8,67 cm
Nachfüllpackung
Gelb
SoftFit L
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ SoftFit-L Reload™ System: Nicht sterile Spitzen > Nicht steril; 1200 μl