Learn More
Erlab™ Molecode F
Erlab™ Molecode F ist ein Sättigungserkennungsalarm für Breitspektrumfilter.
Marke: Erlab™ I3099000002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nach Klasse I der AFNOR-Norm NF X 15-211: erforderliche Ausstattung 2009-Standard
- Eine Zelle in der Probenkammer ermöglicht die automatische Erkennung der Sättigung des Filters durch Formaldehyd
- Eine zweite Zelle wird in Kontakt mit der Laborumgebung angebracht und weist ggf. auf eine Verschmutzung der Umgebungsluft hin
Spezifikation
Captair smarte Abzugshauben | |
Sättigungsalarm | |
Nachweis von Formaldehyd |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Erlab™ Molecode F > Produkttyp: Sättigungsalarm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur