Learn More
SymLine Modul-Signalset (EU)
Überwachen Sie mit dem Schaltverstärker zwei Füllstände auf einmal, perfekte Integration in Labormöbel
Marke: SymLine 106678
605.46 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Anschluss von NAMUR-Sensoren oder potentialfreien mechanischen Kontakten, die in den Zonen 0, 1, 2 (Gas) oder 20, 21, 22 (Staub) montiert werden
- Kompaktes Design
Spezifikation
Modulsignalsatz für „EU-Stecker“ für Sicherheitswerkbänke, bestehend aus: 1 x Schaltverstärker EU, 2 Kanäle (108278) 1 x Gehäuse für den Trennschaltverstärker (106590) 2 x Kabelsatz: Anschluss für Schaltverstärker – integrierte Signalbox (108314) | |
Tresore | |
Modulsignalsatz (EU) | |
1 x Schaltverstärker EU, 2 Kanäle (108278) 1 x Gehäuse für den Trennschaltverstärker (106590) 2 x Kabelsatz: Anschluss für Schaltverstärker – integrierte Signalbox (108314) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SymLine Modul-Signalset (EU) > Typ:Schaltverstärker; Modul-Signalset
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur