Learn More
Miele Professional™ Modul
Modul A 300 zur optimalen Aufnahme von 98 Pipetten
Marke:  Miele Professional™ 12669220
1497.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15477704
  • 1630.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geeignet für z. B. 98 Mess- und Vollpipetten
  • Höhe des Halterahmens: 150 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Miele Professional™ Modul > Abmessungen (T x B x H):471 x 222 x 185mm