Learn More
Epredia™ Modulare Aufbewahrungsschubladen für Kassetten
Bewahren Sie mit modularen Aufbewahrungsschubladen für Kassetten bis zu 165 Einbettringe oder 250 Kassetten pro Schublade dauerhaft auf.
Marke:  Epredia™ B1001304
159.19 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12520027
  • 183.00 CHF / 6 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
Bewahren Sie mit Thermo Scientific™ modularen Aufbewahrungsschubladen für Kassetten bis zu 165 Einbettringe oder 250 Kassetten pro Schublade dauerhaft auf.
Merkmale
  • Aus stabilem Polystyrol
  • Aufgrund der ineinander greifenden Kanten oben und unten können die Module auf jede gewünschte Höhe gestapelt werden
Enthält
  • Kennzeichnungsetiketten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cassette Storage Drawer
250
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Modulare Aufbewahrungsschubladen für Kassetten > Modulare Aufbewahrungsschubladen für Kassetten