Learn More
3M™ Modul-R™ Ersatz-Klarsichtbrillenglas Artikelnummer.: 15769677
3M™ Modul-R™ Ersatz-Klarsichtbrillenglas
Artikelnummer. 15769677
Linsentönung: Durchsichtig
Click to view available options
:
Linsentönung: Durchsichtig
Artikelnummer. 15769677
Marke: 3M™ 7000032490
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
3M™ Modul-R™ Ersatz-Klarsichtbrillenglas für 3M™ Modul-R™-Schutzbrillen mit Flachprofil.
  • Ersatzbrillenglas aus Polycarbonat, mit Flachprofil
  • Klarsichtbrillenglas mit Anitkratz- und Antifog-Beschichtung für Beschlagschutz
  • Zur Verwendung mit 3M™ Modul-R™ Schutzbrillen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Kratzfest
Beschreibung Indirekt belüftet
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Ersatzlinse
Lens Material Polycarbonat
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Modul-R™ Ersatz-Klarsichtbrillenglas >