Learn More
DuPont™ TYCHEM6000 F CHA5 Overall mit Haube
Hervorragender Schutz gegen chemische Permeation durch zahlreiche verschiedene Chemikalien. DuPont™ ™ Tychem6000F Overalls mit Haube werden aus einem leichten und strapazierfähigen Gewebe hergestellt, das aus einer firmeneigenen Barrierefolie besteht, die mit einem hochbelastbaren Tyvek-Substrat beschichtet ist.
Spezifikation
Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
---|---|
Material | Tychem™ |
Farbe | Grau |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Beschreibung
- Erhältlich in grau für unauffällige Anwendungen
- Elastisch an Gesicht, Handgelenken, Taille und Knöcheln für optimale Passform
- Daumenschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel
- Selbstklebende Kinnklappe zum dichten Anschließen des Anzuges an Gesichtsmasken
- Verschlusssystem mit selbsthaftenden Doppelreißverschlussleiste
- Genähte und überklebte Nähte mit Sperrband für mehr Schutz und Festigkeit
- Schützt das Personal vor zahlreichen toxischen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, radioaktiven Kontaminationen, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen
- Für ein breites Spektrum an Anwendungen von der Beseitigung ausgelaufener Chemikalien über Notfalleinsätze bis zu Anwendungen beim Militär oder in der Petrochemie
Spezifikation
Schutzanzug mit Kapuze | |
Grau | |
Elastisch | |
Mit Kapuze | |
Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Klappe | |
Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B | |
Selbstklebende Kinnklappe | |
Für eine breite Palette von Anwendungen, von der Beseitigung von Chemieunfällen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen |
Tychem™ | |
Elastisch | |
Elastisch | |
Elastisch | |
Genäht, Geklebt | |
Chemisch | |
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ TYCHEM6000 F CHA5 Overall mit Haube