Learn More
Jenway™ Modell 4510 und Modell 4520 Tischgerät für Leitfähigkeitsmessung
Entwickelt für präzise und schnelle Messungen.
Marke:  Jenway™ 35440-10
Artikelnummer. 12491240
  • 1290.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Beschreibung
  • Messung mit stets bester Auflösung mittels automatischer Standarderkennung
  • Einfache Kalibrierung mit Standardlösung oder bekannter Zellkonstante
Spezifikation
Spezifikation
1413 μS, 12,88 mS, 84 μS, 10 μS, 1382 ppm TDS
Leitfähigkeit, TDS, Widerstandsfähigkeit, Salinität, Temperatur
Leitfähigkeitssonde aus Glas mit ATC (K = 1) wie angegeben, Elektrodenhalter und GLP
Conductivity Probe
K = 1
0 bis 19,99 µS / 0 bis 199,9 µS / 0 bis 1999 µS / 0 bis 19,99 mS / 0 bis 199,9 mS / 0 bis 1999 mS / 0 bis 19,99 S* (nur bei Zellkonstante >5)
Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch
0,01 µS / 0,1 µS / 1 µS / 0,01 mS / 0,1 mS / 1 mS / 0,01 S
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jenway™ Modell 4510 und Modell 4520 Tischgerät für Leitfähigkeitsmessung > Im Lieferumfang enthalten: Leitfähigkeitssonde aus Glas mit ATC (K = 1) wie angegeben, Elektrodenhalter und GLP