Learn More
Tocris Bioscience™ Modafinil
Psychostimulant
118.00 CHF - 424.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide |
---|---|
CAS | 68693-11-8 |
Ziel | Additional Adrenergic Receptor-related Compounds |
Summenformel | C15H15NO2S |
Reinheit | 0.98 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18762544
|
Tocris Bioscience™
1811/50 |
50 mg |
424.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18762614
|
Tocris Bioscience™
1811/10 |
10 mg |
118.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Modafinil is a psychostimulant that displays neuroprotective and antiparkinsonian activity in a primate model of Parkinson's disease. Modafinil promotes vigilance and wakefulness without the central and peripheral side effects associated with conventional dopaminergic psychostimulants. Mechanism of action is not fully understood, possibly via modulation of catecholamine/GABAergic neurotransmission.Spezifikation
2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide | |
Additional Adrenergic Receptor-related Compounds | |
0.98 |
68693-11-8 | |
C15H15NO2S |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Store at +4°C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Modafinil