Learn More
Metro™ Mobile platzsparende Arbeitstische mit festem Regal
Maximieren Sie jeden Zoll mit Metro™ mobilen platzsparenden Arbeitstischen mit soliden Regalböden. Hergestellt aus robusten Edelstahlkomponenten, um den härtesten Anwendungen und Umgebungen standzuhalten. Einfache Montage in wenigen Minuten ohne Verwendung von Spezialwerkzeugen.
Marke:  Metro™ MWTS2436FS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15987191
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Minutenschnelle Montage der Einheiten ohne Spezialausrüstung
  • Die untere Ablage ist in Schritten von 1 in. einstellbar
  • Die beständige Konstruktion bietet eine robuste Tragfähigkeit von 600 lbs.
  • Die Komponenten aus Edelstahl Typ 304 sind für die härtesten Anwendungen und Umgebungen geeignet
  • Die Pfosten mit einem Durchmesser von 1 in. und die patentierte Super Erecta Regalkonstruktion verleihen dem Tisch Steifigkeit und verhindern ein Wackeln
  • Robuster Edelstahl der Stärke 14 eliminiert nahezu jedes Abrollgeräusch
  • Mit korrosionsbeständigen 5 in-Rollen aus Polymer.
Serviceleistungen
Der Verkäufer garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung, Instandhaltung und Wartung für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab Versand des Produkts frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, sofern der Verkäufer nichts anderes schriftlich angibt.
Spezifikation
Spezifikation
Fahrbarer Tisch
24 Zoll
34 Zoll
272 kg
36 in.
Silber
24 x 36 x 34 Zoll
600 lb.
76 lb.
Edelstahl (304)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Metro™ Mobile platzsparende Arbeitstische mit festem Regal > Mit robustem Einlegeboden; 24 x 36 Zoll