Learn More
Miele Professional™ Injektorwagen
Wagen E 408 zur optimalen Aufnahme von bis zu 96 Pipetten
Marke: Miele Professional™ 3810130
2984.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für 96 Pipetten bis 450 mm
- Flächengröße 16 x 16 mm
- Komplett mit Halterrahmen in 150 mm Höhe
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung
Spezifikation
Mobile Injektoreinheit | |
E 408 | |
Pipetten | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Miele Professional™ Injektorwagen > Aufnahmevermögen:96 Pipetten
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur